Tisk…
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: [2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
PC6311-1G PC6311-5G
APOSPC6311-1GEA 1990 CZK
APOSPC6311-1G APOSPC6311-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆F₄O₂
MW: 210.126 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12026473
CAS číslo: 86256-43-1