Tisk…
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6309-1G PC6309-5G
APOSPC6309-1GEA 2650 CZK
APOSPC6309-1G APOSPC6309-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12026472
CAS číslo: 1159512-58-9