Tisk…
N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]methylamine 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: α,N-Dimethyl-2-fluorobenzylamine, 1-(2-Fluorophenyl)-N-methylethylamine
PC6296-1G PC6296-250MG
APOSPC6296-1GEA 12100 CZK
APOSPC6296-1G APOSPC6296-250MG
N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]methylamine 98+%
N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]methylamine
Vzorec: C₉H₁₂FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08461632
CAS číslo: 926213-41-4