3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC6278-1G
PC6278-250MG
PC6278-5G
APOSPC6278-1GEA
6950
CZK
APOSPC6278-1G
APOSPC6278-250MG
APOSPC6278-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde 97%
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde
Vzorec:
C₈H₇FO₃S Bod tání: 122…123 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11846869 CAS číslo: 254878-95-0 |