Tisk…
3,5-Difluorostyrene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6277-1G PC6277-5G
APOSPC6277-1GEA 3150 CZK
APOSPC6277-1G APOSPC6277-5G
3,5-Difluorostyrene 99%
3,5-Difluorostyrene
Vzorec: C₈H₆F₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08461660
CAS číslo: 182132-57-6
UN: 1993
ADR: 3,III