3,4-Difluorostyrene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,2-Difluoro-4-ethenylbenzene, 1,2-Difluoro-4-vinylbenzene
PC6276-1G
PC6276-25G
PC6276-5G
APOSPC6276-1GEA
1080
CZK
APOSPC6276-1G
APOSPC6276-25G
APOSPC6276-5G
3,4-Difluorostyrene
3,4-Difluorostyrene
Vzorec:
C₈H₆F₂ MW: 140.13 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09038471 CAS číslo: 405-03-8 UN: 1993 ADR: 3 III |