Tisk…
2,5-Difluorostyrene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,4-Difluoro-2-vinylbenzene
PC6275-1G PC6275-5G
APOSPC6275-1GEA 6620 CZK
APOSPC6275-1G APOSPC6275-5G
2,5-Difluorostyrene 99%
2,5-Difluorostyrene
Vzorec: C₈H₆F₂
MW: 140,13 g/mol
Bod varu: 56 °C (30 mm Hg)
Hustota: 1,1306 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00142841
CAS číslo: 398-70-9
UN: 1993
ADR: 3,III