Tisk…
2,4-Difluorostyrene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6274-5G PC6274-1G PC6274-10G
APOSPC6274-5GEA 4470 CZK
APOSPC6274-5G APOSPC6274-1G APOSPC6274-10G
2,4-Difluorostyrene
2,4-Difluorostyrene
Vzorec: C₈H₆F₂
Bod varu: 60…62 °C (10 mm Hg)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00142824
CAS číslo: 399-53-1
UN: 1993
ADR: 3,III