Tisk…
2,3-Difluorostyrene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,2-Difluoro-3-ethenylbenzene, 1,2-Difluoro-3-vinylbenzene
PC6273-1G PC6273-250MG PC6273-5G
APOSPC6273-1GEA 2780 CZK
APOSPC6273-1G APOSPC6273-250MG APOSPC6273-5G
2,3-Difluorostyrene 97%
2,3-Difluorostyrene
Vzorec: C₈H₆F₂
MW: 140,13 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12827910
CAS číslo: 1080636-91-4
UN: 1993
ADR: 3,II