Tisk…
3'-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-[3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide, 4-Acetamido-2-bromo-α,α,α-trifluoroanisole
PC6257-1G PC6257-5G
APOSPC6257-1GEA 1580 CZK
APOSPC6257-1G APOSPC6257-5G
3'-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide 99%
3'-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide
Vzorec: C₉H₇BrF₃NO₂
MW: 298.057 g/mol
Bod tání: 86…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13176598
CAS číslo: 755030-17-2