Tisk…
4-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Bromo-2-fluoro-1-(methylsulphonyl)benzene
PC6251-1G PC6251-5G
APOSPC6251-1GEA 2480 CZK
APOSPC6251-1G APOSPC6251-5G
4-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone 98%
4-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone
Vzorec: C₇H₆BrFO₂S
Bod tání: 91…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11855948
CAS číslo: 648904-84-1