Tisk…

3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC6249-1G PC6249-5G PC6249-10G
APOSPC6249-1GEA 1410 CZK
APOSPC6249-1G APOSPC6249-5G APOSPC6249-10G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
Vzorec: C₇H₈FNO₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09264555
CAS číslo: 252561-34-5

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR