Tisk…
6-Fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Fluorobenzofuran-3(2H)-one, 6-Fluoro-1-benzofuran-3(2H)-one, 2,3-Dihydro-6-fluoro-3-oxobenzo[b]furan
PC6230-1G PC6230-250MG PC6230-5G
APOSPC6230-1GEA 4960 CZK
APOSPC6230-1G APOSPC6230-250MG APOSPC6230-5G
6-Fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one 98+%
6-Fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Vzorec: C₈H₅FO₂
MW: 152,123 g/mol
Bod tání: 79…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09743984
CAS číslo: 351528-80-8