4-Fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Fluorobenzofuran-3(2H)-one, 2,3-Dihydro-4-fluorobenzo[b]furan-3-one, 4-Fluoro-2,3-dihydro-3-oxo-1-benzofuran, 4-Fluorocoumaran-3-one
PC6226-1G
PC6226-250MG
PC6226-5G
APOSPC6226-1GEA
15840
CZK
APOSPC6226-1G
APOSPC6226-250MG
APOSPC6226-5G
4-Fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
4-Fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Vzorec:
C₈H₅FO₂ MW: 152,123 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD12026471 CAS číslo: 911826-36-3 |