Tisk…
4-(Methylsulphonyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Cyano-2-(methylsulphonyl)benzotrifluoride, 4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulphone
PC6219-1G PC6219-5G
APOSPC6219-1GEA 11810 CZK
APOSPC6219-1G APOSPC6219-5G
4-(Methylsulphonyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-(Methylsulphonyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃NO₂S
MW: 249,21 g/mol
Bod tání: 171…172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12196930
CAS číslo: 904311-38-2