4-(Trifluoroacetyl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4'-Formyl-2,2,2-trifluoroacetophenone, 4-(2,2,2-trifluoroacetyl)benzaldehyde, 1-(4-Formylphenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC6194-1G
PC6194-250MG
PC6194-5G
APOSPC6194-1GEA
7480
CZK
APOSPC6194-1G
APOSPC6194-250MG
APOSPC6194-5G
4-(Trifluoroacetyl)benzaldehyde 95%
4-(Trifluoroacetyl)benzaldehyde
Vzorec:
C₉H₅F₃O₂ MW: 202,13 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12547943 CAS číslo: 86988-50-3 |