Tisk…
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6183-1G PC6183-5G
APOSPC6183-1GEA 3270 CZK
APOSPC6183-1G APOSPC6183-5G
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₉H₆ClF₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027451
CAS číslo: 1211010-30-8