Tisk…
2-Perfluoroethyl-1H-benzimidazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Pentafluoroethyl)-1H-benzimidazole
PC6178-1G PC6178-5G
APOSPC6178-1GEA 5630 CZK
APOSPC6178-1G APOSPC6178-5G
2-Perfluoroethyl-1H-benzimidazole 98%
2-Perfluoroethyl-1H-benzimidazole
Vzorec: C₉H₅F₅N₂
MW: 236,141 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07779575
CAS číslo: 383-08-4