Tisk…
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldimethoxysilane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6173E-1G PC6173E-25G PC6173E-5G
APOSPC6173E-1GEA 2490 CZK
APOSPC6173E-1G APOSPC6173E-25G APOSPC6173E-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldimethoxysilane 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldimethoxysilane
Reagent for fluoroalkyl coating of inorganic(hydroxylic) surfaces
Vzorec: C₁₁H₁₃F₁₃O₂Si
MW: 452,284 g/mol
Bod varu: 80 °C (9 mm Hg)
Hustota: 1,434 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153260
CAS číslo: 85857-17-6
UN: 3265
ADR: 8,III