Tisk…
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Cyano-4-fluorobenzyl bromide, α-Bromo-6-fluoro-m-tolunitrile
PC6134-5G PC6134-1G PC6134-25G PC6134-100G
APOSPC6134-5GEA 2280 CZK
APOSPC6134-5G APOSPC6134-1G APOSPC6134-25G APOSPC6134-100G
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₈H₅BrFN
MW: 214.034 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094341
CAS číslo: 180302-35-6
UN: 3265
ADR: 8 III