Tisk…
N-Ethylidene-2,2,2-trifluoroethylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6126-1G PC6126-5G
APOSPC6126-1GEA 3940 CZK
APOSPC6126-1G APOSPC6126-5G
N-Ethylidene-2,2,2-trifluoroethylamine
N-Ethylidene-2,2,2-trifluoroethylamine
Vzorec: C₄H₆F₃N
MW: 125,092 g/mol
Bod varu: 73…74 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07777214
CAS číslo: 80395-37-5
UN: 1993
ADR: 3,III