Tisk…
5-Amino-2-(methylsulphonyl)benzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6125-1G PC6125-250MG PC6125-5G
APOSPC6125-1GEA 1490 CZK
APOSPC6125-1G APOSPC6125-250MG APOSPC6125-5G
5-Amino-2-(methylsulphonyl)benzotrifluoride
5-Amino-2-(methylsulphonyl)benzotrifluoride
Vzorec: C₈H₈F₃NO₂S
Bod tání: 141…141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12807191
CAS číslo: 252561-92-5