Tisk…
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-9-methyldecan-1-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Perfluoro-7-methyloctyl)ethanol
PC6120E-1G PC6120E-5G
APOSPC6120E-1GEA 3340 CZK
APOSPC6120E-1G APOSPC6120E-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-9-methyldecan-1-ol 98%
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-9-methyldecan-1-ol
Vzorec: C₁₁H₅F₁₉O
Bod varu: 100 °C (7 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00198022
CAS číslo: 31200-98-3