4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-Isocyanato-1-methyl-2-(trifluoromethyl)benzene, 5-Isocyanato-α,α,α-trifluoro-o-xylene
PC6108-1G
PC6108-5G
APOSPC6108-1GEA
2200
CZK
APOSPC6108-1G
APOSPC6108-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Vzorec:
C₉H₆F₃NO MW: 201,145 g/mol Bod varu: 190…191 °C Hustota: 1,288 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 79 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03427212 CAS číslo: 51903-64-1 UN: 2206 ADR: 6.1,III |