Tisk…
Ethyl 3-[(4-fluorophenyl)amino]propanoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-(Ethoxycarbonyl)ethyl-4-fluoroaniline
PC6097-1G PC6097-5G
APOSPC6097-1GEA 4470 CZK
APOSPC6097-1G APOSPC6097-5G
Ethyl 3-[(4-fluorophenyl)amino]propanoate 97%
Ethyl 3-[(4-fluorophenyl)amino]propanoate
Vzorec: C₁₁H₁₄FNO₂
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10567166
CAS číslo: 887574-32-5