Tisk…
11-(Perfluorohex-1-yl)undecan-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,17-Tridecafluoroheptadecan-1-ol
PC6088T-10G PC6088T-1G PC6088T-5G
APOSPC6088T-10GEA 22780 CZK
APOSPC6088T-10G APOSPC6088T-1G APOSPC6088T-5G
11-(Perfluorohex-1-yl)undecan-1-ol
11-(Perfluorohex-1-yl)undecan-1-ol
Vzorec: C₁₇H₂₃F₁₃O
MW: 490.343 g/mol
Bod varu: 110…115 °C (1 mm Hg)
Bod tání: 49…51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236706
CAS číslo: 134052-01-0