3-Perfluorohexyl-2-iodopropan-1-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC6088D-1G
PC6088D-5G
APOSPC6088D-1GEA
3310
CZK
APOSPC6088D-1G
APOSPC6088D-5G
3-Perfluorohexyl-2-iodopropan-1-ol 97%
3-Perfluorohexyl-2-iodopropan-1-ol
Vzorec:
C₉H₆F₁₃IO Bod varu: 90 °C (1,5 mm Hg) Bod tání: 49 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00236070 CAS číslo: 38550-44-6 |