Tisk…
1H,1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorooctane, (Perfluorohex-1-yl)ethane
PC6086F-25G PC6086F-5G
APOSPC6086F-25GEA 22750 CZK
APOSPC6086F-25G APOSPC6086F-5G
1H,1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane 97%
1H,1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane
Vzorec: C₈H₅F₁₃
MW: 348.105 g/mol
Bod varu: 114…116 °C
Hustota: 1.566 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236705
CAS číslo: 80793-17-5