Tisk…
1-(Perfluorohex-1-yl)decane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorohexadecane
PC6086B-5G PC6086B-1G
APOSPC6086B-5GEA 2570 CZK
APOSPC6086B-5G APOSPC6086B-1G
1-(Perfluorohex-1-yl)decane 95%
1-(Perfluorohex-1-yl)decane
Vzorec: C₁₆H₂₁F₁₃
MW: 460.317 g/mol
Bod varu: 105…106 °C (3 mm Hg)
Hustota: 1.291 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236704
CAS číslo: 147492-59-9