Tisk…
6H-Perfluorohex-1-ene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6085E-1G PC6085E-5G
APOSPC6085E-1GEA 4170 CZK
APOSPC6085E-1G APOSPC6085E-5G
6H-Perfluorohex-1-ene 97%
6H-Perfluorohex-1-ene
Vzorec: C₆HF₁₁
MW: 282.055 g/mol
Bod varu: 74…75 °C (760 mm Hg)
Hustota: 1.654 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156093
CAS číslo: 1767-94-8
UN: 1993
ADR: 3 III