Tisk…
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6059-1G PC6059-5G
APOSPC6059-1GEA 3740 CZK
APOSPC6059-1G APOSPC6059-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₆FNO₂S
Bod tání: 135…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12922838
CAS číslo: 185946-05-8