Tisk…
Ethyl 4-{[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC6054-1G PC6054-5G
APOSPC6054-1GEA 3540 CZK
APOSPC6054-1G APOSPC6054-5G
Ethyl 4-{[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Ethyl 4-{[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Vzorec: C₁₅H₁₂F₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05669605
CAS číslo: 866154-36-1