Tisk…
2-Phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC6053-1G PC6053-5G
APOSPC6053-1GEA 2070 CZK
APOSPC6053-1G APOSPC6053-5G
2-Phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₁₂H₈F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07692289
CAS číslo: 105626-77-5