Tisk…
3,5-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC6035-1G PC6035-5G PC6035-10G
APOSPC6035-1GEA 3110 CZK
APOSPC6035-1G APOSPC6035-5G APOSPC6035-10G
3,5-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 97%
3,5-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₇F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115920
CAS číslo: 886498-79-9