Tisk…
1H-Perfluoroheptane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6030-5G PC6030-250MG
APOSPC6030-5GEA 3610 CZK
APOSPC6030-5G APOSPC6030-250MG
1H-Perfluoroheptane 97%
1H-Perfluoroheptane
Vzorec: C₇HF₁₅
Bod varu: 96…97 °C
Hustota: 1,725 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042108
CAS číslo: 375-83-7