Tisk…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-5-(cyanomethyl)benzotrifluoride, 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl cyanide
PC6026-1G PC6026-5G
APOSPC6026-1GEA 3740 CZK
APOSPC6026-1G APOSPC6026-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅BrF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12026483
CAS číslo: 1159512-69-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III