Tisk…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-5-(bromomethyl)benzotrifluoride, 1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
PC6025-5G PC6025-1G PC6025-250MG
APOSPC6025-5GEA 11540 CZK
APOSPC6025-5G APOSPC6025-1G APOSPC6025-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅Br₂F₃
MW: 317.929 g/mol
Bod tání: 52…53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059128
CAS číslo: 1159512-68-1
UN: 3261
ADR: 8 III