Tisk…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol, [4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol, 2-Bromo-5-(hydroxymethyl)benzotrifluoride
PC6024-1G PC6024-5G PC6024-25G
APOSPC6024-1GEA 1410 CZK
APOSPC6024-1G APOSPC6024-5G APOSPC6024-25G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
MW: 255.032 g/mol
Bod tání: 66…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059129
CAS číslo: 957207-09-9