Tisk…
Ethyl 3-chloro-4-fluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6017-1G PC6017-5G PC6017-25G
APOSPC6017-1GEA 417 CZK
APOSPC6017-1G APOSPC6017-5G APOSPC6017-25G
Ethyl 3-chloro-4-fluorobenzoate
Ethyl 3-chloro-4-fluorobenzoate
Vzorec: C₉H₈ClFO₂
Bod tání: 39…40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06204341
CAS číslo: 137521-81-4