Tisk…
4-Amino-5-chloro-2,6-difluoropyrimidine, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-amine
PC5989-1G PC5989-250MG
APOSPC5989-1GEA 5260 CZK
APOSPC5989-1G APOSPC5989-250MG
4-Amino-5-chloro-2,6-difluoropyrimidine, tech
4-Amino-5-chloro-2,6-difluoropyrimidine
Contains up to 15% 2-Amino-5-chloro-4,6-difluoropyrimidine
Vzorec: C₄H₂ClF₂N₃
MW: 165,529 g/mol
Bod tání: 158…164 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13563124
CAS číslo: 27078-72-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III