Tisk…
1H-Perfluorooct-1-yne
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooct-1-yne
PC5985-1G PC5985-5G
APOSPC5985-1GEA 2940 CZK
APOSPC5985-1G APOSPC5985-5G
1H-Perfluorooct-1-yne
1H-Perfluorooct-1-yne
Vzorec: C₈HF₁₃
MW: 344,073 g/mol
Bod varu: 95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042347
CAS číslo: 55756-24-6