Tisk…
1H,2H-Perfluoro-1-iodooct-1-ene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1H,2H,1-Iodoperfluorooct-1-ene
PC5984-1G PC5984-250MG PC5984-5G
APOSPC5984-1GEA 6720 CZK
APOSPC5984-1G APOSPC5984-250MG APOSPC5984-5G
1H,2H-Perfluoro-1-iodooct-1-ene
1H,2H-Perfluoro-1-iodooct-1-ene
Vzorec: C₈H₂F₁₃I
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094337
CAS číslo: 150223-14-6