Tisk…
1H,1H,2H,2H-Henicosafluorododec-1-yl methacrylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Henicosafluorododec-1-yl 2-methylprop-2-enoate, 2-(Perfluorodec-1-yl)ethyl methacrylate
PC5969P-1G PC5969P-5G
APOSPC5969P-1GEA 1660 CZK
APOSPC5969P-1G APOSPC5969P-5G
1H,1H,2H,2H-Henicosafluorododec-1-yl methacrylate 97%
1H,1H,2H,2H-Henicosafluorododec-1-yl methacrylate
Vzorec: C₁₆H₉F₂₁O₂
MW: 632,208 g/mol
Bod varu: 95…100 °C (0,1 mm Hg)
Bod tání: 40…45 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00236095
CAS číslo: 2144-54-9
EINECS: 218-408-4