Tisk…
1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyl acrylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Perfluorodec-1-yl)ethyl acrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Henicosafluorododecyl prop-2-enoate
PC5969O-100G PC5969O-25G PC5969O-5G
APOSPC5969O-100GEA 19440 CZK
APOSPC5969O-100G APOSPC5969O-25G APOSPC5969O-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyl acrylate 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyl acrylate
Vzorec: C₁₅H₇F₂₁O₂
MW: 618,181 g/mol
Bod varu: 122 °C (4 mm Hg)
Bod tání: 48…53 °C
Hustota: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00236108
CAS číslo: 17741-60-5
EINECS: 241-732-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III