Tisk…
(1S)-N-Methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (1S)-N-{1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethyl}methylamine
PC5962-1G PC5962-250MG
APOSPC5962-1GEA 18620 CZK
APOSPC5962-1G APOSPC5962-250MG
(1S)-N-Methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
(1S)-N-Methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Vzorec: C₁₀H₁₂F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07779102
CAS číslo: 1212332-00-7