Tisk…
4-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(Difluoromethoxy)-4-ethynylbenzene
PC5954-1G PC5954-250MG
APOSPC5954-1GEA 18190 CZK
APOSPC5954-1G APOSPC5954-250MG
4-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 95%
4-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
Vzorec: C₉H₆F₂O
MW: 168.14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094335
CAS číslo: 519059-04-2