Tisk…
3-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: α,α-Difluoro-3-ethynylanisole, 1-(Difluoromethoxy)-3-ethynylbenzene, Difluoromethyl 3-ethynylphenyl ether
PC5953-1G PC5953-5G
APOSPC5953-1GEA 3740 CZK
APOSPC5953-1G APOSPC5953-5G
3-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 98%
3-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
Vzorec: C₉H₆F₂O
MW: 168.14 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03094334
CAS číslo: 519059-03-1