Tisk…
3-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Ethynylbenzotrifluoride, 1-Ethynyl-3-(trifluoromethyl)benzene
PC5947-5G PC5947-1G PC5947-25G
APOSPC5947-5GEA 1450 CZK
APOSPC5947-5G APOSPC5947-1G APOSPC5947-25G
3-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 98%
3-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Vzorec: C₉H₅F₃
MW: 170.131 g/mol
Bod varu: 146 °C
Hustota: 1.178 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 21 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00467355
CAS číslo: 705-28-2
UN: 1993
ADR: 3 III