Tisk…
2-Fluoro-4-methylphenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Fluoro-4-methylphenyl)acetonitrile
PC5937-1G PC5937-5G PC5937-25G
APOSPC5937-1GEA 1580 CZK
APOSPC5937-1G APOSPC5937-5G APOSPC5937-25G
2-Fluoro-4-methylphenylacetonitrile 97%
2-Fluoro-4-methylphenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₈FN
MW: 149.165 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094328
CAS číslo: 518070-26-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III