Tisk…
2-Fluoro-4-methylbenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)toluene, (2-Fluoro-4-methylphenyl)methanol
PC5935-1G PC5935-5G PC5935-25G
APOSPC5935-1GEA 1040 CZK
APOSPC5935-1G APOSPC5935-5G APOSPC5935-25G
2-Fluoro-4-methylbenzyl alcohol
2-Fluoro-4-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉FO
MW: 140,155 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094326
CAS číslo: 252004-38-9